Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł 440,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClOC(CH2)7COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-668-6
Beilstein/REAXYS Number:
1365424
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
440,25 zł
Cena katalogowa587,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
166 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
InChI key
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
- series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)
- 1,9-diphenylnonane-1,9-dione
- 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 95% | assay 99.99% trace metals basis |
| form liquid | form solid | form powder | form powder |
| bp 166 °C/18 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.143 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 2.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.467 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group acyl chloride | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?