Kluczowe dokumenty
8.18320
Sigma-Aldrich
Ortotytanian tetra-tert-butylu
for synthesis
Synonim(y):
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
Wybierz wielkość
25 ML
399,00 zł
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
399,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ti(OC(CH3)3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
221-412-9
NACRES:
NA.22
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
43 hPa ( 136 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
bp
160-165 °C/20 hPa
temp. przejścia
flash point 47.2 °C
gęstość
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
117.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.2 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1