Merck
911143
Sigma-Aldrich
HO-PEG24-propanoic acid t-butyl ester
Synonim(y):
Ester HO-PEG-tert-butylowy, Ester hydroksylo-PEG-tert-butylowy, Ester tert-butylowy hydroksylu PEG
Wybierz wielkość
500 MG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H110O27
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1203.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid or liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,200 (by NMR)
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
kolor
white to off-white
Ω-koniec
(tert-Butyl ester)
α-koniec
hydroxyl
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(CCO)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O4/c1-9(2,3)13-8(11)4-6-12-7-5-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ACWLDITVZGWIKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Glikole polietylenowe (PEG) to zatwierdzone przez FDA hydrofilowe polimery. Są nietoksyczne, nieimmunogenne i nieantygenowe i są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach biomedycznych, takich jak biokoniugacja, dostarczanie leków, funkcjonalizacja powierzchni i inżynieria tkankowa. Grupa kwasu propionowego w estrze t-butylowym kwasu propionowego HO-PEG jest chroniona, co zapobiega samosprzęganiu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.