Przejdź do
8.18204
N-(trimetylosililo)imidazol
for synthesis
Synonim(y):
TSIM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.26
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
242-040-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
540 °C (DIN 51794)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
212 °C (decomposition)
mp
-42 °C
transition temp
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si]([n]1cncc1)(C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analiza steroli: Opisuje zastosowanie N-trimetylosililoimidazolu do derywatyzacji steroli w celu ułatwienia szybkiej analizy GLC/MS, którą można wykonać w mniej niż 12,5 minuty. To zastosowanie jest istotne dla chemii analitycznej, szczególnie w analizie steroli (M Giera, F Plossl, F Bracher, 2023).
  • Synteza arylo-5-arylidenoimidazolo-4-onów: Omówiono nową metodę wykorzystującą N-trimetylosililoimidazol do syntezy 2,3-diarylo-5-arylideno-4imidazolonów, obejmującą reakcję dehydratacji N-podstawionych α,β-nienasyconych związków karbonylowych, która jest istotna dla chemii medycznej (VO Topuzyan, SR Tosunyan, ER Aleksanyan, 2023).
  • Przygotowanie cieczy jonowych: Przedstawiono syntezę cieczy jonowych 1, 3-bis-(kwasu 3-sulfonowego) propyloimidazoliowych przy użyciu N-trimetylosililoimidazolu, ilustrując jej przydatność w opracowywaniu nowych ciekłych ram jonowych przydatnych w materiałoznawstwie (K Yuan, W Huang, T Zhang, L Lv, Y Wang, Z Zou, 2023).
  • Ultradźwiękowa synteza stabilnych mikrokapsułek wypełnionych olejem: W niniejszym badaniu zbadano ultradźwiękową syntezę mikrokapsułek wypełnionych olejem przy użyciu tiolowanego chitozanu, potencjalnie z udziałem pochodnych, takich jak tiolakton ᴅʟ-N-acetylohomocysteiny, w celu poprawy stabilności i właściwości funkcjonalnych. Badania zapewniają wgląd w zaawansowane techniki mikrokapsułkowania istotne w zastosowaniach farmaceutycznych i przemysłowych (Źródło).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.958
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.102558.411028.14223
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
212 °C (decomposition)
bp
145 °C/1013 hPa
bp
130-132 °C/1013 hPa
bp
256 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
mp
-
mp
-
mp
90 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
1.085 g/cm3
density
1.233 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(trimetylosililo)imidazol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818204002504022536430126
818204010004027269244354