Przejdź do
1.10255
Bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid
for gas chromatography
Synonim(y):
2,2,2-trifluoro-N,O-bis(trimetylosililo)acetamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18F3NOSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.40
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
247-103-9
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bp
145 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 34 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N=C(O[Si](C)(C)C)C(F)(F)F)(C)(C)C
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Oznaczanie delta(9)-tetrahydrokannabinolu, 11-nor-karboksy-delta(9)-tetrahydrokannabinolu i kannabidiolu w ludzkim osoczu i moczu po spożyciu komercyjnego oleju kannabidiolowego...: W niniejszym badaniu wykorzystano Bis(trimetylosililo)trifluoroacetamid (BSTFA) do derywatyzacji w analizie kannabinoidów w próbkach biologicznych. Metoda ta zwiększa czułość i dokładność wykrywania, co ma kluczowe znaczenie w toksykologii sądowej i badaniach klinicznych (Papoutsis et al., 2024).
  • Jednoczesne oznaczanie 19 bromofenoli metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) po derywatyzacji: BSTFA jest wykorzystywany do derywatyzacji bromofenoli w próbkach środowiskowych, poprawiając separację i wykrywanie tych związków w analizie GC-MS. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zanieczyszczeń środowiska (Liu et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (GC, powierzchnia%): ≥ 98,0% (a/a)
Tożsamość (IR): pomyślnie przeszedł test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15222T638115238
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC), 99% (excluding TMCS)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.97 g/mL (lit.)
density
0.97 g/mL (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
145 °C/1013 hPa
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C