Kluczowe dokumenty
8.14223
Sigma-Aldrich
Imidazole
for synthesis
Synonim(y):
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
206-019-2
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99% (GC)
bp:
256 °C/1013 hPa
ciśnienie pary:
0.003 hPa ( 20 °C)
ciśnienie pary
0.003 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
480 °C
siła działania
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
temp. przejścia
flash point 145 °C
rozpuszczalność
633 g/L
gęstość
1.233 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
500‑600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Integrated metabolomic and transcriptomic analysis reveals the regulatory mechanisms of flavonoid and alkaloid biosynthesis in the new and old leaves of Murraya tetramera Huang.: This study examines the biochemical pathways in Murraya tetramera, with a focus on the interaction between flavonoids and alkaloids, which may include imidazole-based compounds (Zhou et al., 2024).
  • Unraveling the complex nexus: Interplay of volatile compounds, free amino acids, and metabolites in oat solid state fermentation.: Discusses the roles of various biochemicals, including potentially imidazole, in oat fermentation, providing insights into food science and biochemistry (Sun et al., 2024).
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This article explores the use of imidazole ligands in PET imaging, contributing to advanced techniques in medical imaging and diagnostics (Tada et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)