Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3640,00 zł | |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
280,00 zł
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
transition temp
flash point 70 °C
density
1.12 g/cm3 at 28 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
InChI key
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
- Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: reductant |
| density 1.12 g/cm3 at 28 °C | density - | density - | density 1.083 g/mL at 25 °C |
| mp 241-243 °C | mp >242 °C (dec.) (lit.) | mp >242 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cyanoborohydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
wgk
WGK 3
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup