Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
5.0 M in 1 M NaOH
density
1.083 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Direct conversion of heterocyclic aldehydes to esters (oxidizing behavior)
- Reductive amination reactions
- Intramolecular reductive cyclization reactions
- Reductions reactions
- Preparation of dicyanoborate-based ionic liquids as hypergolic fluids for bipropellants
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5.0 M in 1 M NaOH | description reagent grade, 95% | description - | description 1.0 M in THF |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: reductant |
| density 1.083 g/mL at 25 °C | density - | density - | density 0.915 g/mL at 25 °C |
| concentration 5.0 M in 1 M NaOH | concentration - | concentration - | concentration 1.0 M in THF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cyanoborohydride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?