Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
746,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Level
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 179 °C | mp 179 °C | mp 180 °C (lit.) | mp 180 °C (lit.) |
| density 0.534 g/cm3 at 20 °C | density 0.534 g/cm3 at 20 °C | density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.534 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 1 hPa ( 723 °C) | vapor pressure 1 hPa ( 723 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lit
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8180440050 | 04022536426617 |