Przejdź do
8.05660
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Synonim(y):
Lithium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
482,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Segment
form
solid
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-93-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)