Merck
499811
Sigma-Aldrich
Lithium
granular, 99% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium atom, Lithium element
Wybierz wielkość
25 G
701,00 zł
100 G
1250,00 zł
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
701,00 zł
100 G
1250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141803
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
granular
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Granular lithium is a form of lithium metal that has been ground into small granules. Lithium is a soft, silver-white metal that is highly reactive and flammable. Lithium has a low density of 0.534 g/cm3, which makes it one of the lightest metals. Like the other alkali metals, lithium has a low melting point (180 °C) and is a good conductor of electricity and heat. Granular lithium is highly reactive and behaves as a strong reducing agent. It must be handled with caution due to its potential to ignite or explode. Lithium reacts readily with water and oxygen to form lithium hydroxide and lithium oxide, respectively, and even reacts with nitrogen gas at room temperature, forming lithium nitride. Typically, lithium is stored in an argon glovebox and airtight containers to prevent exposure to moisture, air, and nitrogen. To make granular lithium, the metal is first extracted from ores such as spodumene or lepidolite using a process called lithium carbonate conversion. After the lithium has been purified to a high degree of purity, it is milled into granules by rotating blades.
Lithium is a low-density alkali metal that is widely used as an anode material in rechargeable and non-rechargeable batteries. It is also used to alloy with aluminum and magnesium to make them stronger and lighter.
Zastosowanie
Lithium can be used as:
  • A precursor to synthesize Li-based alloys such as LiAl and LiSi alloys, which are applicable as anode materials in the field of energy conversion and storage.[1]
  • A reducing agent in the reduction of zirconium oxide compounds in molten LiCl salt.[2]
  • As starting material to synthesize a reducing agent(1,4-bis(trimethylgermyl)-1.4-dihydropyrazine), for the fabrication of nickel metal films.[3]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
A low-temperature thermal ALD process for nickel utilizing dichlorobis(triethylphosphine)nickel(ii) and 1{,}4-bis(trimethylgermyl)-1{,}4-dihydropyrazine"
Anton Vihervaara,
Dalton Transactions, 51, 10898-10908 (2022)
Reduction of zirconium oxide compounds by lithium metal as a reductant in molten LiCl salt
Eun-Young Choi and Dong Hyun Heo
Journal of Nuclear Materials, 512, 193-198 (2018)
Anode performance of lithium--silicon alloy prepared by mechanical alloying for use in all-solid-state lithium secondary batteries
Hye Won Park, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 53, 08NK02-08NK02 (2014)
Dongyun Chen et al.
Nanoscale, 5(17), 7890-7896 (2013-07-16)
Two-dimensional nanosheets can leverage on their open architecture to support facile insertion and removal of Li(+) as lithium-ion battery electrode materials. In this study, two two-dimensional nanosheets with complementary functions, namely nitrogen-doped graphene and few-layer WS2, were integrated via a
Sureshbabu Guduguntla et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8274-8280 (2013-08-22)
An efficient one-pot synthesis of optically active β-alkyl-substituted alcohols through a tandem copper-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) with organolithium reagents and reductive ozonolysis is presented. Furthermore, hydroboration-oxidation following the Cu-catalyzed AAA leads to the corresponding homochiral γ-alkyl-substituted alcohols.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. This lithium is stated to be granular. What is the average particle diameter of the granules?
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.
      Helpful?
  2. What atmosphere is the granular lithium (product 499811-25G) shipped under? Specifically, is it under an inert atmosphere in the bottle, or under a natural atmosphere?
    1 answer
    1. The granular lithium (product 499811-25G) is packaged under argon, which provides an inert atmosphere within the bottle.
      Helpful?
  3. Greeting! Where could i found expiration date?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.