Przejdź do
8.18026
Azydek trimetylosililowy
for synthesis
Synonim(y):
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.21
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
225-078-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
liquid
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
transition temp
flash point 6 °C
density
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Si](N=[N+]=[N-])(C)(C)C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChI key
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6429615507115236
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥97%
assay
95%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
autoignition temp.
300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818026002504022536426266