Przejdź do
8.17034
Sodium dodecyl sulfate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Synonim(y):
Sodium dodecyl sulfate, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
EC Index Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
flash point >150 °C
solubility
>130 g/L
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Anionic detergent
Sodium dodecyl sulfate is an anionic surfactant used in a wide variety of pharmaceutical and cosmetic formulations, mainly as surfactant or emulsifying agent in semi-solid formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428016L450971717
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
research use (small molecule)
agency
Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
tested according to NF
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
rod
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.425 g/cm3
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
ReagentPlus®
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..