Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 531,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
form
solid
mol wt
micellar wt 18,000
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
62
color
white
CMC
7-10 mM
solubility
water: 100 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
heavy metals: ≤0.001%, heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form - |
| aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number 62 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| CMC 7-10 mM | CMC 7-10 mM | CMC 7-10 mM (20-25°C) | CMC 7-10 mM (20-25°C) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm | anion traces chloride (Cl-): ≤500 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm |
| cation traces heavy metals: ≤0.001%, heavy metals: ≤10 ppm | cation traces - | cation traces heavy metals (as Pb): ≤10 ppm | cation traces heavy metals (as Pb): ≤10 ppm |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 428016-25GM | 07790788050207 |