Przejdź do
75688
Oxalic acid
anhydrous grade, ≥99.0% (RT), crystals, puriss. p.a.
Synonim(y):
Ethanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385686
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxalic acid, puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
≤0.001% total nitrogen (N), ≤1% water
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤35 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.
Application
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate
  • calcium oxalate
  • chlorine dioxide (ClO2)
  • potassium hydrogenoxalate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
241172194131658537
grade
anhydrous, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
purified grade
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99%
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
75688-250G04061832909523
75688-50G04061832909547
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?