Kluczowe dokumenty
658537
Oxalic acid
purified grade, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Ethanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purified grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
metody
liquid chromatography (LC): suitable
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
gęstość
1.9 g/cm3 at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Zastosowanie
- It is used as a reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide.
- It can be used as a ligand in the synthesis of several organometallic complexes and metal-organic frameworks.
- Additionally, it can also be used in textile treatment, metal treatment, tanning and bleaching leather.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating