Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Quality Segment
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility 10 g/L | solubility 10 g/L | solubility - | solubility 10 g/L |
| mp 290 °C (decomposition) | mp 290 °C (decomposition) | mp - | mp 290 °C (decomposition) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
| pH 5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH 5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160170100 | 04022536423869 |
| 8160170025 | 04022536423852 |