Przejdź do
1.08374
L-Tryptofan
for biochemistry
Synonim(y):
Trp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biotechnologiczna produkcja L-tryptofanu: Badanie przeprowadzone przez Nefedova i in. bada mechanizmy molekularne w interakcjach nanocząstek tlenku metalu z L-tryptofanem, podkreślając jego znaczenie w syntezie nanocząstek, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań biotechnologicznych w produkcji farmaceutycznej i naukach przyrodniczych (Nefedova et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): 99,0 - 101,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (skręcalność właściwa): przechodzi test
Spec. skręcalność (α 20/D, 10 g/l, woda, kalc. na wysuszonej substancji): -30.0 do -33.0
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny lub bezpostaciowy proszek
Wygląd roztworu (10 g/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 300 ppm
Fe (żelazo): ≤ 20 ppm
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie zanieczyszczenia ninhydrynododatnie): ≤ 0.2 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm)): ≤ 0,02 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (całkowite zanieczyszczenia): ≤ 0,5 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08396PHR1176T2610000
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
form
solid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
10 g/L
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
290 °C (decomposition)
mp
290 °C (decomposition)
mp
-
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
bulk density
400 kg/m3
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptofan
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108374901004022536692838
108374010004022536103549
108374050004022536103556
108374001004022536103532