Przejdź do
1.08396
L-Tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonim(y):
L-Tryptophan, Trp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7410,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
MDL number:
7410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2610000PHR11761.08374
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
application(s)
parenterals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. T2610000, traceable to USP 1700501
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
10 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108396100004022536104003
108396901004022536732701