Przejdź do
8.16012
(2S,3R)-(-)-Treonina
for synthesis
Synonim(y):
(2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
975,00 zł
731,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-774-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
solubility
90 g/L
bulk density
370 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=6 in water): -29.0 - -27.5 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08411T862561506
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
90 g/L
solubility
90 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
265-270 °C
mp
265-270 °C
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
256 °C (dec.) (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
816012010004022536423661
816012002504022536423654