Merck
1.08411
L-treonina
for biochemistry
Synonim(y):
Thr, kwas 2-amino-3-hydroksybutanowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-774-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
solubility
90 g/L
bulk density
370 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobny proszek
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l): -15,4 do -16,4
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-treonina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c