61506
L-Threonine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
klasy chemiczne analitów
amino acids, peptides, proteins
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?