Przejdź do
8.16011
(S)-(-)-Fenyloalanina
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-568-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07256P21261.07267
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
solubility
27 g/L
solubility
27 g/L
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
27 g/L
mp
275-283 °C (decomposition)
mp
275-283 °C (decomposition)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
275-283 °C (decomposition)
bulk density
580 kg/m3
bulk density
580 kg/m3
bulk density
-
bulk density
580 kg/m3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
816011001004022536423616
816011005004022536423623