Kluczowe dokumenty
P2126
L-Phenylalanine
≥98%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Phenylalanine, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.