1.07256
L-fenyloalanina
for biochemistry
Synonim(y):
Phe, kwas 2-amino-3-fenylopropionowy
Wybierz wielkość
236,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
236,00 zł
ciśnienie pary
<1 Pa ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
rozpuszczalność
27 g/L
gęstość
1.34 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
580 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (skręcalność właściwa): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek
Wygląd roztworu (50 g/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Skręcalność właściwa (α 20/D, 20 g/l, woda, obliczona na wysuszonej substancji): -33,0 do -35,5
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 300 ppm
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 10 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie zanieczyszczenia ninhydrynododatnie): ≤ 0.2 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm)): ≤ 0,02 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (zanieczyszczenia całkowite): ≤ 0,5 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1