Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł 306,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubility
85 g/L
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 315 °C | mp 315 °C | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility 85 g/L | solubility 85 g/L | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
| density 1.23 g/cm3 at 20 °C | density 1.23 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8160060025 | 04022536423418 |
| 8160060100 | 04022536423425 |