Kluczowe dokumenty
V0500
L-Valine
≥98% (HPLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Valine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
kolor
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
- L-Valine has been used as a standard in thin layer chromatography.
- It has been used as a supplement in Grace′s antheraea medium for the culture of cells and tissue from invertebrates.
- It has been used in the preparation of starvation media to study the role of relA gene in antibiotic resistance in E. coli.
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)