Przejdź do
1.08495
L-Walina
for biochemistry
Synonim(y):
Val
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubility
85 g/L
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
L-walina dla biochemii. CAS 72-18-4, pH 5,5-6,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym)≥ 99.0 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testWyglądbiały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształyWygląd roztworu (50 g/l; woda)klarowny i bezbarwnySpec. skręcalność (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l)+23,8 do +24,8Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.001 %NH₄ (amon)≤ 0.01 %Obce aminokwasy≤ 0.5 %Inne substancje ninhydrynowe dodatnie≤ 0.1 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1172V003000050848
L-Valine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1172
L-Valine
Valine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0030000
Valine
L-Valine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50848
L-Valine
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
315 °C
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
85 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Walina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c