Przejdź do
8.14858
Chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy
(50% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Chlorek benzalkoniowy (50% roztwór wodny)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Form:
liquid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
potency
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-5 °C
transition temp
flash point 160-170 °C
density
0.978-0.988 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego: Chlorek alkilobenzyldimetyloamoniowy jest skuteczny w zwalczaniu mikroorganizmów i jest stosowany do ochrony malowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (Alexandrova et al., 2024)..
  • Ocena w leczeniu jaskry: Przeanalizowano skuteczność i bezpieczeństwo kropli do oczu obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe konserwowanych chlorkiem benzalkoniowym, biorąc pod uwagę ich wpływ na komórki kubkowe spojówki i implikacje dla strategii leczenia jaskry (Nagstrup, 2023)..
Analysis Note
Assay (argentometric): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.980 - 0.990
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.140871.00326PHR1681
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
density
0.978-0.988 g/cm3 at 20 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
-5 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
transition temp
flash point 160-170 °C
transition temp
flash point 15 °C
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
transition temp
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
320.0 - 338.0 °F
flash_point_c
160 - 170 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814858100004022536698014
814858500004022536698021