Przejdź do
8.14087
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
Synonim(y):
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
104,25 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
104,25 zł
Cena katalogowa139,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
49.0 - 52.0%
form
liquid
potency
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
transition temp
flash point 15 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5236623443575094
assay
49.0 - 52.0%
assay
≥98.0% (NT)
assay
98%
assay
≥97.0% (AT)
form
liquid
form
powder
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
transition temp
flash point 15 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C