Przejdź do
1.00326
Roztwór chlorowodoru
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol, DIN ISO 6618, for titration in non-aquous media, Titripur®
Synonim(y):
Roztwór chlorowodoru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
393,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
200-661-7
NACRES:
NA.21
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór chlorowodoru, 0.1M in 2-propanol, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(HCl) = 0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<0.5 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C (2-Propanol)
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Wysoce selektywny czujnik elektrochemiczny chloramfenikolu oparty na trójwymiarowej architekturze zredukowanego tlenku grafenu...: Niniejsze badanie przedstawia opracowanie elektrochemicznego czujnika do wykrywania chloramfenikolu w roztworach wodnych, wykorzystującego właściwości zredukowanego tlenku grafenu. Roztwór chlorowodoru odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu tlenku grafenu, co ma zasadnicze znaczenie dla wysokiej czułości i selektywności czujnika (Zhang et al., 2016).
  • Wpływ usieciowania mas cząsteczkowych w sieci hydrożelowej kwas hialuronowy-poli(tlenek etylenu) na jej właściwości..: W niniejszych badaniach zbadano wpływ sieciowania o różnej masie cząsteczkowej na właściwości hydrożelu kwas hialuronowy-tlenek polietylenu. Zastosowanie roztworu chlorowodoru do modyfikacji struktury hydrożelu jest niezbędne do optymalizacji jego właściwości fizycznych dla potencjalnych zastosowań w chemii analitycznej (Noh et al., 2006).
  • [Oznaczanie kwasu dokozaheksenowego w ludzkiej surowicy metodą kapilarnej chromatografii gazowej]...: W artykule omówiono metodę oznaczania kwasu dokozaheksenowego w ludzkiej surowicy za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej, w której roztwór chlorowodoru jest stosowany podczas procesu estryfikacji kwasów tłuszczowych, wykazując jego użyteczność w zwiększaniu precyzji technik analitycznych (Li et al., 1997, artykuł w języku chińskim).
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0994 - 1.006 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0004 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane za pomocą znormalizowanego roztworu wodorotlenku sodu (numer artykułu 1.09141). Roztwór wodorotlenku sodu jest standaryzowany roztworem chlorowodoru (numer artykułu 1.09060), który został znormalizowany względem wzorca objętościowego Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408).
Ten wolumetryczny roztwór jest identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroksymetylo)aminometan) za pomocą wolumetrycznego standardu Tris(hydroksymetylo)aminometanu (numer artykułu 1.02408), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (2-Propanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (2-Propanol)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100326100004022536004891
100326100304054839747472