Przejdź do
8.14765
o-Dichlorobenzene/Phenol (mixture 1:1)
for synthesis
Synonim(y):
Phenol-1,2-dichlorobenzene mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
Form:
liquid
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
transition temp
flash point 79 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Room-temperature-phase-selective gelation for the removal of organic pollutants: This study presents a novel gelation approach using o-Dichlorobenzene/Phenol mixture for effectively removing pollutants like nitrobenzene and dye molecules from biphasic mixtures (J Zhang et al., 2019).
  • Robust catalytic systems for chlorobenzene destruction: A study that enhances the catalytic destruction of chlorobenzene through the use of o-Dichlorobenzene/Phenol, addressing environmental pollution issues (L Li et al., 2021).
  • Catalytic hydroxylation of benzene to phenol: The paper discusses the specific enhancement of catalytic activity by a dicopper core using a 1:1 mixture of o-Dichlorobenzene and Phenol to achieve selective hydroxylation of benzene to phenol (T Tsuji et al., 2017).
  • Enhanced separation performance in gas chromatography: This research explores the use of Triptycene-based stationary phases for improving the separation of o-Dichlorobenzene and Phenol, enhancing analytical methodologies in chemistry (J He et al., 2019).
Analysis Note
Assay of phenole (GC, weight%): 48.0 - 52.0 %
Water (K. F.): ≤ 200 ppm
Assay of dichloro benzene (GC, weight%): 48.0 - 52.0 %
Colourless liquid: passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33514335228.14506
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
transition temp
flash point 79 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
flash point 27 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814765250004022536623047