Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Nazwa produktu
Phenol-1,2-dichlorobenzene mixture, 1:1, 49.5-50.5% phenol basis (GC), 49.5-50.5% 1,2-dichlorbenzene basis (GC)
Quality Segment
form
liquid
composition
1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC , phenol, 49.5-50.5% GC
technique(s)
GC/GC: suitable
functional group
chloro
SMILES string
Oc1ccccc1.Clc2ccccc2Cl
InChI
1S/C6H4Cl2.C6H6O/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H;1-5,7H
InChI key
WEDPGDLPFLPTFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group chloro | functional group - | functional group - |
| composition 1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC , phenol, 49.5-50.5% GC | composition - | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?