Przejdź do
33514
Phenol – 1,1,2,2-tetrachloroethane mixture
60:40% (w/w)
Synonim(y):
1,1,2,2-Tetrachloroethane – phenol mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
59.5—60.5% (GC)
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
59.5—60.5% (GC)
form
liquid
composition
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC , tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
color
clear colorless
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI key
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Mixture may demix upon storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33522133396
description
60:40% (w/w)
description
1:1, 49.5-50.5% phenol basis (GC), 49.5-50.5% 1,2-dichlorbenzene basis (GC)
description
97%
assay
59.5—60.5% (GC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
color
clear colorless
color
-
color
-
composition
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
composition
phenol, 49.5-50.5% GC , 1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC
composition
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)