Przejdź do
8.14704
2,4-dihydroksy-3,6-dimetylobenzoesan metylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester metylowy kwasu 3,6-dimetylo-β-rezorcylowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
225-193-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
mp
144-146 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)O)C)O
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
InChI key
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML26071463508N0905005
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
144-146 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
crystals
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814704000504022536422091