Kluczowe dokumenty
N0905005
Nitrendipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Wybierz wielkość
35 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
35 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.35
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nitrendipine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Zanieczyszczenie nitrendypiną A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G R Aronoff
Journal of cardiovascular pharmacology, 6 Suppl 7, S974-S976 (1984-01-01)
To determine the effect of decreased renal function on the elimination kinetics of the calcium entry blocker nitrendipine and its metabolite, we gave 18 subjects with various levels of renal dysfunction a single 20-mg oral dose of nitrendipine. Plasma nitrendipine