Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nifedipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Application
- Nifedipine Capsules
- Nifedipine Extended-Release Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779) | Gene Information human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779) |
| API family nifedipine | API family nicardipine | API family nifedipine | API family nifedipine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nifedipine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?