Przejdź do
8.03181
Octan benzylu
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl acetate, Acetic acid benzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
219,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-399-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 45 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
bp
205-207 °C/1013 hPa
mp
-51 °C
transition temp
flash point 95 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.056
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18701B1580550475
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.7% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
205-207 °C/1013 hPa
bp
324 °C/1013 hPa
bp
206 °C (lit.)
bp
206 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan benzylu
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)