Przejdź do
8.14551
2-(trimetylosiloksy)-1,3-butadien
for synthesis
Synonim(y):
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
958,00 zł
718,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOC4H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
InChI key
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.212580920795115
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
124 °C/1013 hPa
bp
34 °C/1013 hPa
bp
44 °C (lit.)
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814551005004022536894812
814551001004022536417080