Przejdź do
95115
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.70
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-342-2
Beilstein/REAXYS Number:
1795324
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.395
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415014175587446130
description
≥97.0% (GC)
description
97%
description
98%
description
contains -100 ppm MEHQ + HQ as stabilizer, 98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.395
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
bp
74 °C (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
bp
112-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)