Przejdź do
8.21258
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
161,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-143-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
605 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-9.7 % (v/v)
bp
34 °C/1013 hPa
mp
-146 °C
transition temp
flash point -54 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.1455109207I19551
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.694 g/mL at 20 °C, 0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-146 °C
mp
-
mp
−141 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
bp
34 °C/1013 hPa
bp
124 °C/1013 hPa
bp
44 °C (lit.)
bp
34 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-65.2 °F - closed cup
flash_point_c
-54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-79-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821258100004022536476902
821258010004022536476896
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?