Przejdź do
8.14528
Monohydrat siarczanu 8-hydroksychinoliny
for synthesis
Synonim(y):
Quinosol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O6S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.39 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-137-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat), >4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.2 (20 °C in H2O)
mp
182 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.n3c4c(ccc3)cccc4O.n1c2c(ccc1)cccc2O.O
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.144361.070988.20261
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
182 °C
mp
322 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
pH
3.2 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814528010004022536416427