Przejdź do
8.14436
Kwas 8-hydroksychinolino-5-sulfonowy jednowodny
for synthesis
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
273,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO4SH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-570-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
273,75 zł
Cena katalogowa365,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
mp
322 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(nccc2)c(cc1)O.O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.145281.070988.20261
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
322 °C
mp
182 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814436010004022536414201