Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł 159,75 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,75 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>225 °C
potency
1100 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
solubility
280 g/L
density
1.138 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c(nnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| solubility 280 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 149-152 °C | mp 83-86 °C | mp 84-86 °C (lit.) | mp 150-153 °C (lit.) |
| density 1.138 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8144950500 | 04022536415574 |
| 8144950100 | 04022536415567 |