Przejdź do
8.01309
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
Synonim(y):
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
216,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
209-533-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
216,75 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
83-86 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(cnnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI key
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.14495A81803PHR9180
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
crystals
form
-
mp
83-86 °C
mp
149-152 °C
mp
84-86 °C (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pH
<7 (20 °C in H2O)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c