Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
200-521-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107687
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3-Amino-1,2,4-triazole, ≥95% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
potency
30 μM Ki
mp
150-153 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-1,2,4-triazole is a herbicide effective against weeds especially bermuda and quack grass. It enters plant circulation through roots and is majorly present in the meristem. 3-Amino-1,2,4-triazole inhibits chlorophyll synthesis resulting in chlorotic leaves and albino plants. In addition, it also affects the growth of the plants. It is exploited to destroy unwanted weeds. It is synthesized from aminoguanidine formate and corresponds to a molecular weight of 84 Da.
Application
3-Amino-1,2,4-triazole has been used:
- as an organelle-specific perturbant in human embryonic kidney (HEK293T) cells
- as histidine biosynthesis inhibitor in medium for screening co-transformants from yeast two-hybrid interactions
- for preservation of midgut sample from honey bee
- for the determination of tryptophan in proteins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay 99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form crystals |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?