Przejdź do
L2009
Levulinic acid
98%
Synonim(y):
4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovaleric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-649-2
Beilstein/REAXYS Number:
506796
MDL number:
Assay:
98%
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 102 °C)
Quality Segment
assay
98%
bp
245-246 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Levulinic acid is a precursor for the synthesis of useful intermediates such as γ-valerolactone, ethyl levulinate, pentanoic acid and 2-methyl-tetrahydrofuran. Derivatization and esterification of levulinic acid results in potential biofuels.
It can also be used in:
  • The preparation of catalytic composite to synthesize 5-hydroxymethylfurfural and furfural.
  • The synthesis of a commercial fragrance, fraistone.
  • The synthesis of pyrrolidone derivatives via reductive amination.
  • The total synthesis of mycobacterial arabinogalactan.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W262706W26270141474
description
98%
description
≥97%, FG
description
natural, 99%, FG
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥97%
assay
99%
assay
≥97.5% (GC), 97.5-102.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
bp
245-246 °C (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 102 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 102 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 102 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 102 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levulinic acid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?