Przejdź do
68255
4-Methyl-2-oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
α-Ketoisocaproic acid, 2-Oxoisocaproic acid, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, Ketoleucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-435-5
Beilstein/REAXYS Number:
1701823
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
refractive index
n20/D 1.431
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
mp
8-10 °C
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-2-oxovaleric acid, also known as α-ketoisocaproic acid (KIC), is a metabolite of leucine. It is commonly used as a building block in the synthesis of leucine and its derivatives, and it plays a role in amination reactions and asymmetric synthesis. Additionally, KIC serves as an intermediate in the formation of Strecker aldehydes.
Application
  • Role in Human Brain Ketometabolism: 4-Methyl-2-oxovaleric acid has been implicated in the temporal patterns of ketometabolism in cerebral microdialysis fluids of patients with traumatic brain injury, underscoring its significance in biochemical pathways within the brain (Eiden et al., 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7594075950L2009
description
≥98.0% (T)
description
≥99.0% (T)
description
≥98.0% (T)
description
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
8-10 °C
mp
33-36 °C
mp
7-9 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.110 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
bp
82 °C/0.05 mmHg
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)