Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-411-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
solubility
142 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CC(=O)NCC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 142 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form crystals | form solid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c