Przejdź do
G7251
Glycine anhydride
≥99% (TLC)
Synonim(y):
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
203-411-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112112
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Glycine anhydride, cyclic dipeptide
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Oxidation of cyclic dipeptides by photoinduced H-atom abstraction. A laser flash FT EPR and optical spectroscopy study.: The study examines the oxidation processes of cyclic dipeptides, focusing on the role of glycine anhydride in photoinduced hydrogen atom abstraction reactions (Tarábek et al., 2007).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D160008759368320609
description
cyclic dipeptide
description
99%
description
97%
description
powder
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
assay
97%
assay
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
144-146 °C (lit.)
mp
98-103 °C
mp
195 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
faint yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?